missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PEX7 Partial ORF (NP_000279, 2 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000279
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5191
Peso molecular 36.52kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108931
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005191-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198921
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005191-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes the cytosolic receptor for the set of peroxisomal matrix enzymes targeted to the organelle by the peroxisome targeting signal 2 (PTS2). Defects in this gene cause peroxisome biogenesis disorders (PBDs), which are characterized by multiple defects in peroxisome function. There are at least 14 complementation groups for PBDs, with more than one phenotype being observed in cases falling into particular complementation groups. Although the clinical features of PBD patients vary, cells from all PBD patients exhibit a defect in the import of one or more classes of peroxisomal matrix proteins into the organelle. Defects in this gene have been associated with PBD complementation group 11 (PBD-CG11) disorders, rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1 (RCDP1), and Refsum disease (RD). [provided by RefSeq]

Sequence: SAVCGGAARMLRTPGRHGYAAEFSPYLPGRLACATAQHYGIAGCGTLLILDPDEAGLRLFRSFDWNDGLFDVTWSENNEHVLITCSGDGSLQLWDTAK
Especificaciones

Especificaciones

NP_000279
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PTS2R/RCDP1/RD
PEX7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5191
PEX7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SAVCGGAARMLRTPGRHGYAAEFSPYLPGRLACATAQHYGIAGCGTLLILDPDEAGLRLFRSFDWNDGLFDVTWSENNEHVLITCSGDGSLQLWDTAK
RUO
PEX7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications