missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PDXK Partial ORF (NP_003672, 51 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003672 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8566 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118845
|
Abnova™
H00008566-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108845
|
Abnova™
H00008566-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene phosphorylates vitamin B6, a step required for the conversion of vitamin B6 to pyridoxal-5-phosphate, an important cofactor in intermediary metabolism. The encoded protein is cytoplasmic and probably acts as a homodimer. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: HWKGQVLNSDELQELYEGLRLNNMNKYDYVLTGYTRDKSFLAMVVDIVQELKQQNPRLVYVCDPVLGDKWDGEGSMYVPEDLLPVYKEKVVPLADIITPNQFEAELLSGREspecificaciones
NP_003672 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C21orf124/C21orf97/DKFZp566A071/FLJ31940/FLJ37311/MGC15873/MGC31754/MGC52346/PKH/PNK/PRED79 | |
PDXK | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8566 | |
PDXK (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HWKGQVLNSDELQELYEGLRLNNMNKYDYVLTGYTRDKSFLAMVVDIVQELKQQNPRLVYVCDPVLGDKWDGEGSMYVPEDLLPVYKEKVVPLADIITPNQFEAELLSGR | |
RUO | |
PDXK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |