Learn More
Abnova™ Human PDRG1 Full-length ORF (NP_110442.1, 1 a.a. - 133 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00081572-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105153
  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 24-01-2022
Descripción
Descripción
Sequence: MLSPEAERVLRYLVEVEELAEEVLADKRQIVDLDTKRNQNREGLRALQKDLSLSEDVMVCFGNMFIKMPHPETKEMIEKDQDHLDKEIEKLRKQLKVKVNRLFEAQGKPELKGFNLNPLNQDELKALKVILKG
Especificaciones
Especificaciones
NP_110442.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
41.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C20orf126/PDRG
PDRG1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
81572
PDRG1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLSPEAERVLRYLVEVEELAEEVLADKRQIVDLDTKRNQNREGLRALQKDLSLSEDVMVCFGNMFIKMPHPETKEMIEKDQDHLDKEIEKLRKQLKVKVNRLFEAQGKPELKGFNLNPLNQDELKALKVILKG
RUO
PDRG1