missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PDPN Full-length ORF (AAH22812.2, 1 a.a. - 238 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH22812.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10630 |
Peso molecular | 51.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105462
|
Abnova™
H00010630-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195452
|
Abnova™
H00010630-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a type-I integral membrane glycoprotein with diverse distribution in human tissues. The physiological function of this protein may be related to its mucin-type character. The homologous protein in other species has been described as a differentiation antigen and influenza-virus receptor. The specific function of this protein has not been determined but it has been proposed as a marker of lung injury. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MLTPLGKFSTAKFAVRLPRVWEARAPSLSGAPAPTPPAPPPSRSSRLGLWPRCFLIFPQLRILLLGPQESNNSTGTMWKVSALLFVLGSASLWVLAEGASTGQPEDDTETTGLEGGVAMPGAEDDVVTPGTSEDRYKSGLTTLVATSVNSVTGIRIEDLPTSESTVHAQEQSPSATASNVATSHSTEKVDGDTQTTVEKDGLSTVTLVGIIVGVLLAIGFIGGIIVVVMRKMSGRYSPEspecificaciones
AAH22812.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
51.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLTPLGKFSTAKFAVRLPRVWEARAPSLSGAPAPTPPAPPPSRSSRLGLWPRCFLIFPQLRILLLGPQESNNSTGTMWKVSALLFVLGSASLWVLAEGASTGQPEDDTETTGLEGGVAMPGAEDDVVTPGTSEDRYKSGLTTLVATSVNSVTGIRIEDLPTSESTVHAQEQSPSATASNVATSHSTEKVDGDTQTTVEKDGLSTVTLVGIIVGVLLAIGFIGGIIVVVMRKMSGRYSP | |
RUO | |
PDPN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10630 | |
PDPN (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AGGRUS/GP36/GP40/Gp38/HT1A-1/OTS8/PA2.26/T1A/T1A-2 | |
PDPN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |