Learn More
Abnova™ Human PDIK1L Partial ORF (NP_690048, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00149420-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102107
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MVSSQPKYDLIREVGRGSYGVVYEAVIRKTSARVAVKKIRCHAPENVELALREFWALSSIKSQHPNVIHLEECILQKDGMVQKMSHGSNSSLYLQLVET
Especificaciones
Especificaciones
NP_690048
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVSSQPKYDLIREVGRGSYGVVYEAVIRKTSARVAVKKIRCHAPENVELALREFWALSSIKSQHPNVIHLEECILQKDGMVQKMSHGSNSSLYLQLVET
RUO
PDIK1L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
149420
PDIK1L (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLIK1L/RP11-96L14.4
PDIK1L
Recombinant
wheat germ expression system