Learn More
Abnova™ Human PDIA3 Partial ORF (AAH14433, 396 a.a. - 505 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH14433 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2923 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195791
|
Abnova™
H00002923-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16185791
|
Abnova™
H00002923-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein of the endoplasmic reticulum that interacts with lectin chaperones calreticulin and calnexin to modulate folding of newly synthesized glycoproteins. The protein was once thought to be a phospholipase; however, it has been demonstrated that the protein actually has protein disulfide isomerase activity. It is thought that complexes of lectins and this protein mediate protein folding by promoting formation of disulfide bonds in their glycoprotein substrates. [provided by RefSeq]
Sequence: DVLIEFYAPWCGHCKNLEPKYKELGEKLSKDPNIVIAKMDATANDVPSPYEVRGFPTIYFSPANKKLNPKKYEGGRELSDFISYLQREATNPPVIQEEKPKKKKKAQEDLEspecificaciones
AAH14433 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ER60/ERp57/ERp60/ERp61/GRP57/GRP58/HsT17083/P58/PI-PLC | |
PDIA3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2923 | |
PDIA3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DVLIEFYAPWCGHCKNLEPKYKELGEKLSKDPNIVIAKMDATANDVPSPYEVRGFPTIYFSPANKKLNPKKYEGGRELSDFISYLQREATNPPVIQEEKPKKKKKAQEDL | |
RUO | |
PDIA3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |