missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PDHB Full-length ORF (AAH00439, 1 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH00439
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5162
Peso molecular 65.23kDa
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118871
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005162-P01.25UG
25μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108871
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005162-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MAAVSGLVRRPLREVSGLLKRRFHWTAPAALQVTVRDAINQGMDEELERDEKVFLLGEEVAQYDGAYKVSRGLWKKYGDKRIIDTPISEMGFAGIAVGAAMAGLRPICEFMTFNFSMQAIDQVINSAAKTYYMSGGLQPVPIVFRGPNGASAGVAAQHSQCFAAWYGHCPGLKVVSPWNSEDAKGLIKSAIRDNNPVVVLENELMYGVPFEFPPEAQSKDFLIPIGKAKIERQGTHITVVSHSRPVGHCLEAAAVLSKEGVECEVINMRTIRPMDMETIEASVMKTNHLVTVEGGWPQFGVGAEICARIMEGPAFNFLDAPAVRVTGADVPMPYAKILEDNSIPQVKDIIFAIKKTLNI
Especificaciones

Especificaciones

AAH00439
5162
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
RUO
PDHB
Recombinant
Liquid
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.23kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PDHB
Wheat Germ (in vitro)
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications