Learn More
Abnova™ Human PDHB Full-length ORF (AAH00439, 1 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00005162-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118871
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-07-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MAAVSGLVRRPLREVSGLLKRRFHWTAPAALQVTVRDAINQGMDEELERDEKVFLLGEEVAQYDGAYKVSRGLWKKYGDKRIIDTPISEMGFAGIAVGAAMAGLRPICEFMTFNFSMQAIDQVINSAAKTYYMSGGLQPVPIVFRGPNGASAGVAAQHSQCFAAWYGHCPGLKVVSPWNSEDAKGLIKSAIRDNNPVVVLENELMYGVPFEFPPEAQSKDFLIPIGKAKIERQGTHITVVSHSRPVGHCLEAAAVLSKEGVECEVINMRTIRPMDMETIEASVMKTNHLVTVEGGWPQFGVGAEICARIMEGPAFNFLDAPAVRVTGADVPMPYAKILEDNSIPQVKDIIFAIKKTLNI
Especificaciones
Especificaciones
AAH00439
Liquid
5162
Human PDHB Full-length ORF (AAH00439, 1 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at −80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564K0164, PHE1B
PDHB
Yes
wheat germ expression system
AP, Array, ELISA, WB-Re
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.23kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25μg
RUO
PDHB
Wheat Germ (in vitro)
GST Tag