Learn More
Abnova™ Human PCLO Full-length ORF (AAH01304.2, 1 a.a. - 356 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH01304.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27445 |
Peso molecular | 65.4kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118832
|
Abnova™
H00027445-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108832
|
Abnova™
H00027445-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Synaptic vesicles dock and fuse in the active zone of the plasma membrane at chemical synapses. The presynaptic cytoskeletal matrix (PCM), which is associated with the active zone and is situated between synaptic vesicles, is thought to be involved in maintaining the neurotransmitter release site in register with the postsynaptic reception apparatus. The cycling of synaptic vesicles is a multistep process involving a number of proteins (see MIM 603215). Among the components of the PCM that orchestrate these events are Bassoon (BSN; MIM 604020), RIM (RBBP8; MIM 604124), Oboe, and Piccolo (PCLO).[supplied by OMIM]
Sequence: MKKFRVSLVSKVGKQKYVDLNMLSDSENSQHLELHEPPKAVDKAKSPGVDPKQLAAELQKVSLQQSPLVLSSVVEKGSHVHSGPTSAGSSSVPSPGQPGSPSVSKKKHGSSKPTDGTKVVSHPITGEIQLQINYDLGNLIIHILQARNLVPRDNNGYSDPFVKVYLLPGRGAEYKRRTKHVQKSLNPEWNQTVIYKSISMEQLKKKTLEVTVWDYDRFSSNDFLGEVLIDLSSTAHLDNTPRWYPLKEQTESIDHGKSHSSQSSQQSPKPSVIKSRSHGIFPDPSKDMQVPTIEKSHSSPGSSKSSSEGHLRSHGPSRSQSKTSVTQTHLEDAGAAIAAAEAAVQQLRIQPSKRRKEspecificaciones
AAH01304.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
65.4kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKKFRVSLVSKVGKQKYVDLNMLSDSENSQHLELHEPPKAVDKAKSPGVDPKQLAAELQKVSLQQSPLVLSSVVEKGSHVHSGPTSAGSSSVPSPGQPGSPSVSKKKHGSSKPTDGTKVVSHPITGEIQLQINYDLGNLIIHILQARNLVPRDNNGYSDPFVKVYLLPGRGAEYKRRTKHVQKSLNPEWNQTVIYKSISMEQLKKKTLEVTVWDYDRFSSNDFLGEVLIDLSSTAHLDNTPRWYPLKEQTESIDHGKSHSSQSSQQSPKPSVIKSRSHGIFPDPSKDMQVPTIEKSHSSPGSSKSSSEGHLRSHGPSRSQSKTSVTQTHLEDAGAAIAAAEAAVQQLRIQPSKRRK | |
RUO | |
PCLO | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
27445 | |
PCLO (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACZ/DKFZp779G1236 | |
PCLO | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |