Learn More
Abnova™ Human PCGF1 Partial ORF (NP_116062, 105 a.a. - 187 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_116062 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84759 |
Peso molecular | 34.87kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16190877
|
Abnova™
H00084759-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100887
|
Abnova™
H00084759-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PCGF1 is a mammalian homolog of the Drosophila polycomb group genes, which act as transcriptional repressors to regulate anterior-posterior patterning in early embryonic development (Nunes et al., 2001 [PubMed 11287196]). See also PCGF2 (MIM 600346).[supplied by OMIM]
Sequence: DSEEKRIREFYQSRGLDRVTQPTGEEPALSNLGLPFSSFDHSKAHYYRYDEQLNLCLERLSSGKDKNKSVLQNKYVRCSVRAEEspecificaciones
NP_116062 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.87kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
2010002K04Rik/FLJ43754/MGC10882/NSPC1/RNF3A-2/RNF68 | |
PCGF1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84759 | |
PCGF1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DSEEKRIREFYQSRGLDRVTQPTGEEPALSNLGLPFSSFDHSKAHYYRYDEQLNLCLERLSSGKDKNKSVLQNKYVRCSVRAE | |
RUO | |
PCGF1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |