missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PCDH7 Partial ORF (NP_002580, 31 a.a. - 124 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002580
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5099
Peso molecular 36.08kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16158761
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005099-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16168761
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005099-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The gene encodes a protein with an extracellular domain containing 7 cadherin repeats. The gene product is an integral membrane protein that is thought to function in cell-cell recognition and adhesion. Alternative splicing yields isoforms with unique cytoplasmic tails. [provided by RefSeq]

Sequence: KQLLRYRLAEEGPADVRIGNVASDLGIVTGSGEVTFSLESGSEYLKIDNLTGELSTSERRIDREKLPQCQMIFDENECFLDFEVSVIGPSQSWV
Especificaciones

Especificaciones

NP_002580
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.08kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BH-Pcdh/BHPCDH
PCDH7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5099
PCDH7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KQLLRYRLAEEGPADVRIGNVASDLGIVTGSGEVTFSLESGSEYLKIDNLTGELSTSERRIDREKLPQCQMIFDENECFLDFEVSVIGPSQSWV
RUO
PCDH7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications