Learn More
Abnova™ Human PCDH21 Partial ORF (NP_149091, 113 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_149091
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 92211
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16191197
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00092211-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16181197
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00092211-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is a member of the cadherin superfamily of calcium-dependent cell-cell adhesion molecules. The encoded protein has a signal peptide, six cadherin repeat domains and a unique cytoplasmic region. This non-classical cadherin appears to be exclusively expressed in the mitral and tufted cells in the main and accessory olfactory bulbs of the brain, suggesting a possible role in the formation and maintenance of neuronal networks. [provided by RefSeq]
Sequence: GLNLVAEKVVILVTDANDEAPRFIQEPYVALVPEDIPAGSIIFKVHAVDRDTGSGGSVTYFLQNLHSPFAVDRHSGVLRLQAGATLDYERSRTHYITVV
Especificaciones
Especificaciones
NP_149091
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434A132/KIAA1775/PRCAD
PCDH21
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
92211
PCDH21 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GLNLVAEKVVILVTDANDEAPRFIQEPYVALVPEDIPAGSIIFKVHAVDRDTGSGGSVTYFLQNLHSPFAVDRHSGVLRLQAGATLDYERSRTHYITVV
RUO
PCDH21