Learn More
Abnova™ Human PCDH1 Full-length ORF (AAH51287.1, 1 a.a. - 345 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH51287.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5097
Peso molecular 64.1kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16132425
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005097-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16122425
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005097-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene belongs to the protocadherin subfamily within the cadherin superfamily. The encoded protein is a membrane protein found at cell-cell boundaries. It is involved in neural cell adhesion, suggesting a possible role in neuronal development. The protein includes an extracelllular region, containing 7 cadherin-like domains, a transmembrane region and a C-terminal cytoplasmic region. Cells expressing the protein showed cell aggregation activity. Alternative splicing occurs in this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MDSGAGGRRCPEAALLILGPPRMEHLRHSPGPGGQRLLLPSMLLALLLLLAPSPGHATRVVYKVPEEQPPNTLIGSLAADYGFPDVGHLYKLEVGAPYLRVDGKTGDIFTTETSIDREGLRECQNQLPGDPCILEFEVSITDLVQNGSPRLLEGQIEVQDINDNTPNFASPVITLAIPENTNIGSLFPIPLASDRDAGPNGVASYELQAGPEAQELFGLQVAEDQEEKQPQLIVMGNLDRERWDSYDLTIKVQDGGSPPRASSALLRVTVLDTNDNAPKFERPSYEAELSENSPIGHSVIQVKANDSDQGANAEIEYTFHQAPEVVRRLLRLDLSLFRARWTVRT
Especificaciones
Especificaciones
AAH51287.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
64.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDSGAGGRRCPEAALLILGPPRMEHLRHSPGPGGQRLLLPSMLLALLLLLAPSPGHATRVVYKVPEEQPPNTLIGSLAADYGFPDVGHLYKLEVGAPYLRVDGKTGDIFTTETSIDREGLRECQNQLPGDPCILEFEVSITDLVQNGSPRLLEGQIEVQDINDNTPNFASPVITLAIPENTNIGSLFPIPLASDRDAGPNGVASYELQAGPEAQELFGLQVAEDQEEKQPQLIVMGNLDRERWDSYDLTIKVQDGGSPPRASSALLRVTVLDTNDNAPKFERPSYEAELSENSPIGHSVIQVKANDSDQGANAEIEYTFHQAPEVVRRLLRLDLSLFRARWTVRT
RUO
PCDH1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5097
PCDH1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ53887/MGC45991/PC42/PCDH42
PCDH1
Recombinant
wheat germ expression system