Learn More
Abnova™ Human PBX2 Partial ORF (NP_002577, 354 a.a. - 430 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002577 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5089 |
Peso molecular | 34.21kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16064505
|
Abnova™
H00005089-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054505
|
Abnova™
H00005089-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a ubiquitously expressed member of the TALE/PBX homeobox family. It was identified by its similarity to a homeobox gene which is involved in t(1;19) translocation in acute pre-B-cell leukemias. This protein is a transcriptional activator which binds to the TLX1 promoter. The gene is located within the major histocompatibility complex (MHC) on chromosome 6. [provided by RefSeq]
Sequence: DMFLGMPGLNGDSYSASQVESLRHSMGPGGYGDNLGGGQMYSPREMRANGSWQEAVTPSSVTSPTEGPGSVHSDTSNEspecificaciones
NP_002577 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.21kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
G17/HOX12/PBX2MHC | |
PBX2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5089 | |
PBX2 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
DMFLGMPGLNGDSYSASQVESLRHSMGPGGYGDNLGGGQMYSPREMRANGSWQEAVTPSSVTSPTEGPGSVHSDTSN | |
RUO | |
PBX2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |