Learn More
Abnova™ Human PAX2 Partial ORF (NP_000269, 194 a.a. - 303 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000269 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5076 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16192375
|
Abnova™
H00005076-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16182375
|
Abnova™
H00005076-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PAX2 encodes paired box gene 2, one of many human homologues of the Drosophila melanogaster gene prd. The central feature of this transcription factor gene family is the conserved DNA-binding paired box domain. PAX2 is believed to be a target of transcriptional supression by the tumor supressor gene WT1. Mutations within PAX2 have been shown to result in optic nerve colobomas and renal hypoplasia. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: PRSNGEKRKRDEDVSEGSVPNGDSQSGVDSLRKHLRADTFTQQQLEALDRVFERPSYPDVFQASEHIKSEQGNEYSLPALTPGLDEVKSSLSASTNPELGSNVSGTQTYPEspecificaciones
NP_000269 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PAX2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5076 | |
PAX2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PRSNGEKRKRDEDVSEGSVPNGDSQSGVDSLRKHLRADTFTQQQLEALDRVFERPSYPDVFQASEHIKSEQGNEYSLPALTPGLDEVKSSLSASTNPELGSNVSGTQTYP | |
RUO | |
PAX2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |