missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PASK Partial ORF (AAH63585, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00023178-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16197012

  • 458.00€ / 25 microgramos


Fecha estimada de envío
26-10-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Sequence: MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
Especificaciones

Especificaciones

AAH63585
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
RUO
PASK
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
23178
PASK (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434O051|DKFZp686P2031|KIAA0135|PASKIN|STK37
PASK
Yes
Videos
Documentos