missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PASK Partial ORF (AAH63585, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH63585
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23178
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16187012
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023178-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16197012
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023178-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

PAS domains regulate the function of many intracellular signaling pathways in response to both extrinsic and intrinsic stimuli. PASK is an evolutionarily conserved protein present in yeast, flies, and mammals.[supplied by OMIM]

Sequence: MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
Especificaciones

Especificaciones

AAH63585
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434O051/DKFZp686P2031/KIAA0135/PASKIN/STK37
PASK
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23178
PASK (Human) Recombinant Protein (Q01)
MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
RUO
PASK
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications