missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PARP1 His-tag, Recombinant Protein

Insect cells Recombinant Protein

155.00€ - 742.00€

Especificaciones

Número de acceso P09874
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot
Formulación 50 mM tris with 0.5 mM TCEP, 10% glycerol, 100 mM NaCl, 2 mM EDTA, 2 mM PMSF and no preservative; pH 8
ID de gen (Entrez) 142
Nombre Human PARP1 His-tag
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17114243
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
A42573
5 μg
155.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17124243
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
A42574
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17104243
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
A42572
5 x 5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.
Especificaciones

Especificaciones

P09874
50 mM tris with 0.5 mM TCEP, 10% glycerol, 100 mM NaCl, 2 mM EDTA, 2 mM PMSF and no preservative; pH 8
Human PARP1 His-tag
-80°C
<1 EU/μg
Parp1
Unconjugated
Liquid
Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot
142
Insect cells
RUO
5830444G22Rik; ADP-ribosyltransferase (NAD+; ADP-ribosyltransferase (NAD+) poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase 1; ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1; ADP-ribosyltransferase NAD(+); Adprp; Adprt; ADPRT 1; ADPRT1; AI893648; ARTD1; C80510; DNA ADP-ribosyltransferase PARP1; I79_014850; msPARP; NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1; NAD(+) pADPRT-1; pADPRT-1; Parp; Parp1; Parp-1; poly (ADP-ribose) polymerase 1; poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1; poly (ADP-ribose) polymerase); Poly [ADP-ribose] polymerase 1; poly ADP-ribose polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase PARP-1; poly(ADP-ribose) synthetase; poly(ADP-ribosyl)transferase; poly[ADP-ribose] synthase 1; poly[ADP-ribose] synthetase 1; PPOL; Protein poly-ADP-rib
Human
Recombinant
≥ 90%
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications