Learn More
Abnova™ Human PARN Partial ORF (NP_002573, 501 a.a. - 599 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002573 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5073 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118711
|
Abnova™
H00005073-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108711
|
Abnova™
H00005073-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a 3'-exoribonuclease, with similarity to the RNase D family of 3'-exonucleases. It prefers poly(A) as the substrate, hence, efficiently degrades poly(A) tails of mRNAs. Exonucleolytic degradation of the poly(A) tail is often the first step in the decay of eukaryotic mRNAs. This protein is also involved in silencing of certain maternal mRNAs during oocyte maturation and early embryonic development, as well as in nonsense-mediated decay (NMD) of mRNAs that contain premature stop codons. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: AESYRIQTYAEYMGRKQEEKQIKRKWTEDSWKEADSKRLNPQCIPYTLQNHYYRNNSFTAPSTVGKRNLSPSQEEAGLEDGVSGEISDTELEQTDSCAEEspecificaciones
NP_002573 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DAN | |
PARN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5073 | |
PARN (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AESYRIQTYAEYMGRKQEEKQIKRKWTEDSWKEADSKRLNPQCIPYTLQNHYYRNNSFTAPSTVGKRNLSPSQEEAGLEDGVSGEISDTELEQTDSCAE | |
RUO | |
PARN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |