Learn More
Abnova™ Human PAGE1 Full-length ORF (NP_003776.2, 1 a.a. - 146 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003776.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8712
Peso molecular 42.6kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16112802
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008712-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16102802
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008712-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene belongs to a family of genes that are expressed in a variety of tumors but not in normal tissues, except for the testis. Unlike the other gene family members, this gene does not encode an antigenic peptide. Nothing is presently known about the function of this protein. [provided by RefSeq]
Sequence: MGFLRRLIYRRRPMIYVESSEESSDEQPDEVESPTQSQDSTPAEEREDEGASAAQGQEPEADSQELVQPKTGCELGDGPDTKRVCLRNEEQMKLPAEGPEPEADSQEQVHPKTGCERGDGPDVQELGLPNPEEVKTPEEDEGQSQP
Especificaciones
Especificaciones
NP_003776.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
42.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGFLRRLIYRRRPMIYVESSEESSDEQPDEVESPTQSQDSTPAEEREDEGASAAQGQEPEADSQELVQPKTGCELGDGPDTKRVCLRNEEQMKLPAEGPEPEADSQEQVHPKTGCERGDGPDVQELGLPNPEEVKTPEEDEGQSQP
RUO
PAGE1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8712
PAGE1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GAGE-9/GAGEB1/PAGE-1
PAGE1
Recombinant
wheat germ expression system