Learn More
Abnova™ Human P2RY6 Partial ORF (AAH00571, 1 a.a. - 102 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH00571
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5031
Peso molecular 36.96kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16188641
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005031-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16198641
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005031-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The product of this gene belongs to the family of G-protein coupled receptors. This family has several receptor subtypes with different pharmacological selectivity, which overlaps in some cases, for various adenosine and uridine nucleotides. This receptor is responsive to UDP, partially responsive to UTP and ADP, and not responsive to ATP. Four transcript variants encoding the same isoform have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MEWDNGTGQALGLPLTTCVYRENFKQLLLPPVYSAVLAAGLPLNICVITQICTSRRALTRTAVYTLNLALADLLYACSLPLLIYNYAQGDHWPFGDFACRLV
Especificaciones
Especificaciones
AAH00571
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC15335/P2Y6
P2RY6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5031
P2RY6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MEWDNGTGQALGLPLTTCVYRENFKQLLLPPVYSAVLAAGLPLNICVITQICTSRRALTRTAVYTLNLALADLLYACSLPLLIYNYAQGDHWPFGDFACRLV
RUO
P2RY6