Learn More
Abnova™ Human P2RY1 Partial ORF (NP_002554, 1 a.a. - 52 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002554 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5028 |
Peso molecular | 31.46kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16112295
|
Abnova™
H00005028-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16102295
|
Abnova™
H00005028-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The product of this gene belongs to the family of G-protein coupled receptors. This family has several receptor subtypes with different pharmacological selectivity, which overlaps in some cases, for various adenosine and uridine nucleotides. This receptor functions as a receptor for extracellular ATP and ADP. In platelets binding to ADP leads to mobilization of intracellular calcium ions via activation of phospholipase C, a change in platelet shape, and probably to platelet aggregation. [provided by RefSeq]
Sequence: MTEVLWPAVPNGTDAAFLAGPGSSWGNSTVASTAAVSSSFKCALTKTGFQFYEspecificaciones
NP_002554 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
31.46kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
P2Y1 | |
P2RY1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5028 | |
P2RY1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MTEVLWPAVPNGTDAAFLAGPGSSWGNSTVASTAAVSSSFKCALTKTGFQFY | |
RUO | |
P2RY1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |