Learn More
Abnova™ Human OXCT1 Partial ORF (NP_000427, 75 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000427 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5019 |
Peso molecular | 31.68kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16192265
|
Abnova™
H00005019-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16102275
|
Abnova™
H00005019-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the 3-oxoacid CoA-transferase gene family. The encoded protein is a homodimeric mitochondrial matrix enzyme that plays a central role in extrahepatic ketone body catabolism by catalyzing the reversible transfer of coenzyme A from succinyl-CoA to acetoacetate. Mutations in this gene are associated with succinyl CoA:3-oxoacid CoA transferase deficiency. [provided by RefSeq]
Sequence: DALLKTGVKGLTAVSNNAGVDNFGLGLLLRSKQIKRMVSSYVGENAEFERQYLSEspecificaciones
NP_000427 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
31.68kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
OXCT/SCOT | |
OXCT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5019 | |
OXCT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DALLKTGVKGLTAVSNNAGVDNFGLGLLLRSKQIKRMVSSYVGENAEFERQYLS | |
RUO | |
OXCT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |