Learn More
Abnova™ Human OVOL1 Full-length ORF (NP_004552.2, 1 a.a. - 267 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004552.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5017
Peso molecular 56.7kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16140988
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005017-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16130988
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005017-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein highly similar to Drosophila and mouse proteins. In Drosophila the ovo protein plays a critical role in Drosophila oogenesis and cuticle formation. In mice the ovo like protein is involved in hair formation and spermatogenesis. The function of the human gene product has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MPRAFLVKKPCVSTCKRNWSELPDEERGEIYVPVSLGFCPPQPYREPEPSVAEPPSCPLALNMSLRDSSYSMAPGPCVVAQLPSEDMGHLTDPQSRDHGFLRTKMKVTLGDSPSGDLFTCRVCQKAFTYQRMLNRHMKCHNDVKRHLCTYCGKGFNDTFDLKRHVRTHTGVRPYKCSLCDKAFTQRCSLESHLKKIHGVQQKYAYKERRAKLYVCEECGCTSESQEGHVLHLKEHHPDSPLLRKTSKKVAVALQNTVTSLLQGSPHL
Especificaciones
Especificaciones
NP_004552.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
56.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPRAFLVKKPCVSTCKRNWSELPDEERGEIYVPVSLGFCPPQPYREPEPSVAEPPSCPLALNMSLRDSSYSMAPGPCVVAQLPSEDMGHLTDPQSRDHGFLRTKMKVTLGDSPSGDLFTCRVCQKAFTYQRMLNRHMKCHNDVKRHLCTYCGKGFNDTFDLKRHVRTHTGVRPYKCSLCDKAFTQRCSLESHLKKIHGVQQKYAYKERRAKLYVCEECGCTSESQEGHVLHLKEHHPDSPLLRKTSKKVAVALQNTVTSLLQGSPHL
RUO
OVOL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5017
OVOL1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HOVO1
OVOL1
Recombinant
wheat germ expression system