Learn More
Abnova™ Human OVGP1 Partial ORF (NP_002548.3, 579 a.a. - 677 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002548.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5016 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16102265
|
Abnova™
H00005016-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16192255
|
Abnova™
H00005016-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a large, carbohydrate-rich, epithelial glycoprotein with numerous O-glycosylation sites located within threonine, serine, and proline-rich tandem repeats. The gene is similar to members of the mucin and the glycosyl hydrolase 18 gene families. Regulation of expression may be estrogen-dependent. Gene expression and protein secretion occur during late follicular development through early cleavage-stage embryonic development. The protein is secreted from non-ciliated oviductal epithelial cells and associates with ovulated oocytes, blastomeres, and spermatozoan acrosomal regions. [provided by RefSeq]
Sequence: RNISVTPEGQTMPLRGENLTSEVGTHPRMGNLGLQMEAENRMMLSSSPVIQLPEQTPLAFDNRFVPIYGNHSSVNSVTPQTSPLSLKKEIPENSAVDEEEspecificaciones
NP_002548.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CHIT5/EGP/MUC9/OGP | |
OVGP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5016 | |
OVGP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RNISVTPEGQTMPLRGENLTSEVGTHPRMGNLGLQMEAENRMMLSSSPVIQLPEQTPLAFDNRFVPIYGNHSSVNSVTPQTSPLSLKKEIPENSAVDEE | |
RUO | |
OVGP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |