Learn More
Abnova™ Human OSBPL10 Full-length ORF (NP_060254.2, 1 a.a. - 764 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_060254.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 114884
Peso molecular 110.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197143
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00114884-P01.10UG
10 ug Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16107153
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00114884-P01.25UG
25 ug Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Like most members, the encoded protein contains an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain. [provided by RefSeq]
Sequence: MERAVQGTDGGGGSNSSSRSSSRATSAGSSPSCSLAGRGVSSRSAAAGLGGGGSRSSPGSVAASPSGGGGRRREPALEGVLSKYTNLLQGWQNRYFVLDFEAGILQYFVNEQSKHQKPRGVLSLSGAIVSLSDEAPHMLVVYSANGEMFKLRAADAKEKQFWVTQLRACAKYHMEMNSKSAPSSRSRSLTLLPHGTPNSASPCSQRHLSVGAPGVVTITHHKSPAAARRAKSQYSGQLHEVREMMNQVEGQQKNLVHAIESLPGSGPLTALDQDLLLLKATSAATLSCLGECLNLLQQSVHQAGQPSQKPGASENILGWHGSKSHSTEQLKNGTLGSLPSASANITWAILPNSAEDEQTSQPEPEPNSGSELVLSEDEKSDNEDKEETELGVMEDQRSIILHLISQLKLGMDLTKVVLPTFILEKRSLLEMYADFMAHPDLLLAITAGATPEERVICFVEYYLTAFHEGRKGALAKKPYNPIIGETFHCSWEVPKDRVKPKRTASRSPASCHEHPMADDPSKSYKLRFVAEQVSHHPPISCFYCECEEKRLCVNTHVWTKSKFMGMSVGVSMIGEGVLRLLEHGEEYVFTLPSAYARSILTIPWVELGGKVSINCAKTGYSATVIFHTKPFYGGKVHRVTAEVKHNPTNTIVCKAHGEWNGTLEFTYNNGETKVIDTTTLPVYPKKIRPLEKQGPMESRNLWREVTRYLRLGDIDAATEQKRHLEEKQRVEERKRENLRTPWKPKYFIQEGDGWVYFNPLWKAH
Especificaciones
Especificaciones
NP_060254.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
110.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MERAVQGTDGGGGSNSSSRSSSRATSAGSSPSCSLAGRGVSSRSAAAGLGGGGSRSSPGSVAASPSGGGGRRREPALEGVLSKYTNLLQGWQNRYFVLDFEAGILQYFVNEQSKHQKPRGVLSLSGAIVSLSDEAPHMLVVYSANGEMFKLRAADAKEKQFWVTQLRACAKYHMEMNSKSAPSSRSRSLTLLPHGTPNSASPCSQRHLSVGAPGVVTITHHKSPAAARRAKSQYSGQLHEVREMMNQVEGQQKNLVHAIESLPGSGPLTALDQDLLLLKATSAATLSCLGECLNLLQQSVHQAGQPSQKPGASENILGWHGSKSHSTEQLKNGTLGSLPSASANITWAILPNSAEDEQTSQPEPEPNSGSELVLSEDEKSDNEDKEETELGVMEDQRSIILHLISQLKLGMDLTKVVLPTFILEKRSLLEMYADFMAHPDLLLAITAGATPEERVICFVEYYLTAFHEGRKGALAKKPYNPIIGETFHCSWEVPKDRVKPKRTASRSPASCHEHPMADDPSKSYKLRFVAEQVSHHPPISCFYCECEEKRLCVNTHVWTKSKFMGMSVGVSMIGEGVLRLLEHGEEYVFTLPSAYARSILTIPWVELGGKVSINCAKTGYSATVIFHTKPFYGGKVHRVTAEVKHNPTNTIVCKAHGEWNGTLEFTYNNGETKVIDTTTLPVYPKKIRPLEKQGPMESRNLWREVTRYLRLGDIDAATEQKRHLEEKQRVEERKRENLRTPWKPKYFIQEGDGWVYFNPLWKAH
RUO
OSBPL10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
114884
OSBPL10 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20363/ORP10/OSBP9
OSBPL10
Recombinant
wheat germ expression system