Learn More
Abnova™ Human ORC3L Full-length ORF (NP_862820.1, 1 a.a. - 712 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_862820.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23595 |
Peso molecular | 108.7kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16167512
|
Abnova™
H00023595-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16157512
|
Abnova™
H00023595-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The origin recognition complex (ORC) is a highly conserved six subunits protein complex essential for the initiation of the DNA replication in eukaryotic cells. Studies in yeast demonstrated that ORC binds specifically to origins of replication and serves as a platform for the assembly of additional initiation factors such as Cdc6 and Mcm proteins. The protein encoded by this gene is a subunit of the ORC complex. Studies of a similar gene in Drosophila suggested a possible role of this protein in neuronal proliferation and olfactory memory. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MATSSMSKGCFVFKPNSKKRKISLPIEDYFNKGKNEPEDSKLRFETYQLIWQQMKSENERLQEELNKNLFDNLIEFLQKSHSGFQKNSRDLGGQIKLREIPTAALVLGVNVTDHDLTFGSLTEALQNNVTPYVVSLQAKDCPDMKHFLQKLISQLMDCCVDIKSKEEESVHVTQRKTHYSMDSLSSWYMTVTQKTDPKMLSKKRTTSSQWQSPPVVVILKDMESFATKVLQDFIIISSQHLHEFPLILIFGIATSPIIIHRLLPHAVSSLLCIELFQSLSCKEHLTTVLDKLLLTTQFPFKINEKVLQVLTNIFLYHDFSVQNFIKGLQLSLLEHFYSQPLSVLCCNLPEAKRRINFLSNNQCENIRRLPSFRRYVEKQASEKQVALLTNERYLKEETQLLLENLHVYHMNYFLVLRCLHKFTSSLPKYPLGRQIRELYCTCLEKNIWDSEEYASVLQLLRMLAKDELMTILEKCFKVFKSYCENHLGSTAKRIEEFLAQFQSLDAETKEEEDASGSQPKGLQKTDLYHLQKSLLEMKELRRSKKQTKFEVLRENVVNFIDCLVREYLLPPETQPLHEVVYFSAAHALREHLNAAPRIALHTALNNPYYYLKNEALKSEEGCIPNIAPDICIAYKLHLECSRLINLVDWSEAFATVVTAAEKMDANSATSEEMNEIIHARFIRAVSELELLGFIKPTKQKTDHVARLTWGGCEspecificaciones
NP_862820.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
108.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MATSSMSKGCFVFKPNSKKRKISLPIEDYFNKGKNEPEDSKLRFETYQLIWQQMKSENERLQEELNKNLFDNLIEFLQKSHSGFQKNSRDLGGQIKLREIPTAALVLGVNVTDHDLTFGSLTEALQNNVTPYVVSLQAKDCPDMKHFLQKLISQLMDCCVDIKSKEEESVHVTQRKTHYSMDSLSSWYMTVTQKTDPKMLSKKRTTSSQWQSPPVVVILKDMESFATKVLQDFIIISSQHLHEFPLILIFGIATSPIIIHRLLPHAVSSLLCIELFQSLSCKEHLTTVLDKLLLTTQFPFKINEKVLQVLTNIFLYHDFSVQNFIKGLQLSLLEHFYSQPLSVLCCNLPEAKRRINFLSNNQCENIRRLPSFRRYVEKQASEKQVALLTNERYLKEETQLLLENLHVYHMNYFLVLRCLHKFTSSLPKYPLGRQIRELYCTCLEKNIWDSEEYASVLQLLRMLAKDELMTILEKCFKVFKSYCENHLGSTAKRIEEFLAQFQSLDAETKEEEDASGSQPKGLQKTDLYHLQKSLLEMKELRRSKKQTKFEVLRENVVNFIDCLVREYLLPPETQPLHEVVYFSAAHALREHLNAAPRIALHTALNNPYYYLKNEALKSEEGCIPNIAPDICIAYKLHLECSRLINLVDWSEAFATVVTAAEKMDANSATSEEMNEIIHARFIRAVSELELLGFIKPTKQKTDHVARLTWGGC | |
RUO | |
ORC3L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
23595 | |
ORC3L (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LAT/LATHEO/ORC3 | |
ORC3L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |