missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human OR13C4 Full-length ORF (AAI53008.1, 1 a.a. - 318 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAI53008.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 138804
Peso molecular 61.93kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16168133
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00138804-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16158133
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00138804-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Olfactory receptors interact with odorant molecules in the nose, to initiate a neuronal response that triggers the perception of a smell. The olfactory receptor proteins are members of a large family of G-protein-coupled receptors (GPCR) arising from single coding-exon genes. Olfactory receptors share a 7-transmembrane domain structure with many neurotransmitter and hormone receptors and are responsible for the recognition and G protein-mediated transduction of odorant signals. The olfactory receptor gene family is the largest in the genome. The nomenclature assigned to the olfactory receptor genes and proteins for this organism is independent of other organisms. [provided by RefSeq]

Sequence: MDKINQTFVREFILLGLSGYPKLEIIFFALILVMYVVILIGNGVLIIASILDSRLHMPMYFFLGNLSFLDICYTTSSIPSTLVSLISKKRNISFSGCAVQMFFGFAMGSTECFLLGMMAFDRYVAICNPLRYPIIMNKVVYVLLTSVSWLSGGINSTVQTSLAMRWPFCGNNIINHFLCEILAVLKLACSDISVNIVTLAVSNIAFLVLPLLVIFFSYMFILYTILRTNSATGRHKAFSTCSAHLTVVIIFYGTIFFMYAKPKSQDLLGKDNLQATEGLVSMFYGVVTPMLNPIIYSLRNKDVKAAIKYLLSRKAINQ
Especificaciones

Especificaciones

AAI53008.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.93kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDKINQTFVREFILLGLSGYPKLEIIFFALILVMYVVILIGNGVLIIASILDSRLHMPMYFFLGNLSFLDICYTTSSIPSTLVSLISKKRNISFSGCAVQMFFGFAMGSTECFLLGMMAFDRYVAICNPLRYPIIMNKVVYVLLTSVSWLSGGINSTVQTSLAMRWPFCGNNIINHFLCEILAVLKLACSDISVNIVTLAVSNIAFLVLPLLVIFFSYMFILYTILRTNSATGRHKAFSTCSAHLTVVIIFYGTIFFMYAKPKSQDLLGKDNLQATEGLVSMFYGVVTPMLNPIIYSLRNKDVKAAIKYLLSRKAINQ
RUO
OR13C4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
138804
OR13C4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSHTPCRX17/HTPCRX17/OR2K1/OR37F/OR9-7
OR13C4
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications