missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human OPHN1 Partial ORF (NP_002538, 641 a.a. - 734 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002538 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4983 |
Peso molecular | 36.08kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16148591
|
Abnova™
H00004983-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16138591
|
Abnova™
H00004983-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a Rho-GTPase-activating protein that promotes GTP hydrolysis of Rho subfamily members. Rho proteins are important mediators of intracellular signal transduction, which affects cell migration and cell morphogenesis. Mutations in this gene are responsible for OPHN1-related X-linked mental retardation with cerebellar hypoplasia and distinctive facial dysmorhphism. [provided by RefSeq]
Sequence: QRSGETDPGRKSPSRPILDGKLEPCPEVDVGKLVSRLQDGGTKITPKATNGPMPGSGPTKTPSFHIKRPAPRPLAHHKEGDADSFSKVRPPGEKEspecificaciones
NP_002538 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.08kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MRX60/OPN1 | |
OPHN1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4983 | |
OPHN1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QRSGETDPGRKSPSRPILDGKLEPCPEVDVGKLVSRLQDGGTKITPKATNGPMPGSGPTKTPSFHIKRPAPRPLAHHKEGDADSFSKVRPPGEK | |
RUO | |
OPHN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |