Learn More
Abnova™ Human ODZ1 Partial ORF (NP_055068, 2616 a.a. - 2725 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_055068
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10178
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16182036
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010178-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16172036
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010178-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the tenascin family and teneurin subfamily. It is expressed in the neurons and may function as a cellular signal transducer. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TRRFADIQLQHGALCFNIRYGTTVEEEKNHVLEIARQRAVAQAWTKEQRRLQEGEEGIRAWTEGEKQQLLSTGRVQGYDGYFVLSVEQYLELSDSANNIHFMRQSEIGRR
Especificaciones
Especificaciones
NP_055068
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ODZ3/TEN-M1/TNM/TNM1
ODZ1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10178
ODZ1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TRRFADIQLQHGALCFNIRYGTTVEEEKNHVLEIARQRAVAQAWTKEQRRLQEGEEGIRAWTEGEKQQLLSTGRVQGYDGYFVLSVEQYLELSDSANNIHFMRQSEIGRR
RUO
ODZ1