Learn More
Abnova™ Human OCRL Partial ORF (NP_000267, 146 a.a. - 239 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000267
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4952
Peso molecular 36.08kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16182165
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004952-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16192165
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004952-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a phosphatase enzyme that is involved in actin polymerization and is found in the trans-Golgi network. Mutations in this gene cause oculocerebrorenal syndrome of Lowe and also Dent disease. [provided by RefSeq]
Sequence: SGLLGFEDNFSSMNLDKKINSQNQPTGIHREPPPPPFSVNKMLPREKEASNKEQPKVTNTMRKLFVPNTQSGQREGLIKHILAKREKEYVNIQT
Especificaciones
Especificaciones
NP_000267
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.08kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
INPP5F/LOCR/NPHL2/OCRL1
OCRL
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4952
OCRL (Human) Recombinant Protein (Q01)
SGLLGFEDNFSSMNLDKKINSQNQPTGIHREPPPPPFSVNKMLPREKEASNKEQPKVTNTMRKLFVPNTQSGQREGLIKHILAKREKEYVNIQT
RUO
OCRL