Learn More
Abnova™ Human OBSCN Partial ORF (NP_443075, 6521 a.a. - 6620 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_443075 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84033 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16190607
|
Abnova™
H00084033-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16180607
|
Abnova™
H00084033-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The obscurin gene spans more than 150 kb, contains over 80 exons and encodes a protein of approximately 720 kDa. The encoded protein contains 68 Ig domains, 2 fibronectin domains, 1 calcium/calmodulin-binding domain, 1 RhoGEF domain with an associated PH domain, and 2 serine-threonine kinase domains. This protein belongs to the family of giant sacromeric signaling proteins that includes titin and nebulin, and may have a role in the organization of myofibrils during assembly and may mediate interactions between the sarcoplasmic reticulum and myofibrils. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: LGPRGPLGLFRPEPRGASPPGPQVRSLEGTSFLLREAPARPVGSAPWTQSFCTRIRRSADSGQSSFTTELSTQTVNFGTVGETVTLHICPDRDGDEAAQPEspecificaciones
NP_443075 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp666E245/FLJ14124/KIAA1556/KIAA1639/MGC120409/MGC120410/MGC120411/MGC120412/MGC138590/UNC89 | |
OBSCN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84033 | |
OBSCN (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LGPRGPLGLFRPEPRGASPPGPQVRSLEGTSFLLREAPARPVGSAPWTQSFCTRIRRSADSGQSSFTTELSTQTVNFGTVGETVTLHICPDRDGDEAAQP | |
RUO | |
OBSCN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |