missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human OAS1 Partial ORF (AAH00562, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH00562
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4938
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108551
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004938-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16118551
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004938-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the 2-5A synthetase family, essential proteins involved in the innate immune response to viral infection. The encoded protein is induced by interferons and uses adenosine triphosphate in 2'-specific nucleotidyl transfer reactions to synthesize 2',5'-oligoadenylates (2-5As). These molecules activate latent RNase L, which results in viral RNA degradation and the inhibition of viral replication. The three known members of this gene family are located in a cluster on chromosome 12. Mutations in this gene have been associated with host susceptibility to viral infection. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]

Sequence: SVSRRDKSKQVWEAVLLPLSLLSMMDLRNTPAKSLDKFIEDYLLPDTCFRMQINHAIDIICGFLKERCFRGSSYPVCVSKVVKGGSSGKGTTLRGRSDAD
Especificaciones

Especificaciones

AAH00562
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IFI-4/OIAS/OIASI
OAS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4938
OAS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SVSRRDKSKQVWEAVLLPLSLLSMMDLRNTPAKSLDKFIEDYLLPDTCFRMQINHAIDIICGFLKERCFRGSSYPVCVSKVVKGGSSGKGTTLRGRSDAD
RUO
OAS1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications