Learn More
Abnova™ Human NUP37 Full-length ORF (NP_076962.2, 1 a.a. - 326 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_076962.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 79023
Peso molecular 63.1kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104023
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00079023-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16194013
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00079023-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP37 is part of one such subcomplex, Nup107-160 (Loiodice et al., 2004 [PubMed 15146057]).[supplied by OMIM]
Sequence: MKQDASRNAAYTVDCEDYVHVVEFNPFENGDSGNLIAYGGNNYVVIGTCTFQEEEADVEGIQYKTLRTFHHGVRVDGIAWSPETRLDSLPPVIKFCTSAADMKIRLFTSDLQDKNEYKVLEGHTDFINGLVFDPKEGQEIASVSDDHTCRIWNLEGVQTAHFVLHSPGMSVCWHPEETFKLMVAEKNGTIRFYDLLAQQAILSLESEQVPLMSAHWCLKNTFKVGAVAGNDWLIWDITRSSYPQNKRPVHMDRACLFRWSTISENLFATTGYPGKMASQFQIHHLGHPQPILMGSVAVGSGLSWHRTLPLCVIGGDHKLLFWVTEV
Especificaciones
Especificaciones
NP_076962.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
63.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKQDASRNAAYTVDCEDYVHVVEFNPFENGDSGNLIAYGGNNYVVIGTCTFQEEEADVEGIQYKTLRTFHHGVRVDGIAWSPETRLDSLPPVIKFCTSAADMKIRLFTSDLQDKNEYKVLEGHTDFINGLVFDPKEGQEIASVSDDHTCRIWNLEGVQTAHFVLHSPGMSVCWHPEETFKLMVAEKNGTIRFYDLLAQQAILSLESEQVPLMSAHWCLKNTFKVGAVAGNDWLIWDITRSSYPQNKRPVHMDRACLFRWSTISENLFATTGYPGKMASQFQIHHLGHPQPILMGSVAVGSGLSWHRTLPLCVIGGDHKLLFWVTEV
RUO
NUP37
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79023
NUP37 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ22618/MGC5585/p37
NUP37
Recombinant
wheat germ expression system