Learn More
Abnova™ Human NUDT14 Partial ORF (NP_803877.2, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_803877.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 256281
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16132627
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00256281-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16122627
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00256281-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
UDP-glucose (UDPG) acts as the sugar donor in numerous glycosylation reactions, including those involved in the production of glycogen. NUDT14 is a UDPG pyrophosphatase (EC 3.6.1.45) that hydrolyzes UDPG to produce glucose 1-phosphate and UMP (Yagi et al., 2003 [PubMed 12429023]).[supplied by OMIM]
Sequence: MERIEGASVGRCAASPYLRPLTLHYRQNGAQKSWDFMKTHDSVTVLLFNSSRRSLVLVKQFRPAVYAGEVERRFPGSLAAVDQDGPRELQPALPGSAGVT
Especificaciones
Especificaciones
NP_803877.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UGPP/UGPPase
NUDT14
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
256281
NUDT14 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MERIEGASVGRCAASPYLRPLTLHYRQNGAQKSWDFMKTHDSVTVLLFNSSRRSLVLVKQFRPAVYAGEVERRFPGSLAAVDQDGPRELQPALPGSAGVT
RUO
NUDT14
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates