missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NUDC Full-length ORF (AAH15153, 1 a.a. - 331 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH15153
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10726
Peso molecular 62.15kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16165612
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010726-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16155612
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010726-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

NudC was first identified as a regulator of nuclear movement in the asexual reproductive cycle of the filamentous fungus Aspergillus nidulans. Human NUDC is a nuclear movement protein that associates with dynein (see DYNC1H1; MIM 600112) (Aumais et al., 2003 [PubMed 12679384]).[supplied by OMIM]

Sequence: MGGEQEEERFDGMLLAMAQQHEGGVQELVNTFFSFLRRKTDFFIGGEEGMAEKLITQTFSHHNQLAQKTRREKRARQEAERREKAERAARLAKEAKSETSGPQIKELTDEEAERLQLEIDQKKDAENHEAQLKNGSLDSPGKQDTEEDEEEDEKDKGKLKPNLGNGADLPNYRWTQTLSELDLAVPFCVNFRLKGKDMVVDIQRRHLRVGLKGQPAIIDGELYNEVKVEESSWLIEDGKVVTVYLEKINKMEWWSRLVSSDPEINTKKINPENSKLSDLDSETRSMVEKMMYDQRQKSMGLPTSDEQKKQEILKKFMDQHPEMDFSKAKFN
Especificaciones

Especificaciones

AAH15153
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.15kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGGEQEEERFDGMLLAMAQQHEGGVQELVNTFFSFLRRKTDFFIGGEEGMAEKLITQTFSHHNQLAQKTRREKRARQEAERREKAERAARLAKEAKSETSGPQIKELTDEEAERLQLEIDQKKDAENHEAQLKNGSLDSPGKQDTEEDEEEDEKDKGKLKPNLGNGADLPNYRWTQTLSELDLAVPFCVNFRLKGKDMVVDIQRRHLRVGLKGQPAIIDGELYNEVKVEESSWLIEDGKVVTVYLEKINKMEWWSRLVSSDPEINTKKINPENSKLSDLDSETRSMVEKMMYDQRQKSMGLPTSDEQKKQEILKKFMDQHPEMDFSKAKFN
RUO
NUDC
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10726
NUDC (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HNUDC/MNUDC/NPD011
NUDC
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications