missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NTRK3 Partial ORF (AAH13693, 41 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH13693 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4916 |
Peso molecular | 38.83kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16182105
|
Abnova™
H00004916-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16192105
|
Abnova™
H00004916-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK) family. This kinase is a membrane-bound receptor that, upon neurotrophin binding, phosphorylates itself and members of the MAPK pathway. Signalling through this kinase leads to cell differentiation and may play a role in the development of proprioceptive neurons that sense body position. Mutations in this gene have been associated with medulloblastomas, secretory breast carcinomas and other cancers. [provided by RefSeq]
Sequence: TEINCRRPDDGNLFPLLEGQDSGNSNGNASINITDISRNITSIHIENWRSLHTLNAVDMELYTGLQKLTIKNSGLRSIQPRAFAKNPHLRYINLSSNRLTTLSWQLFQTLSLRELQLEQNEspecificaciones
AAH13693 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.83kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TRKC/gp145(trkC) | |
NTRK3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4916 | |
NTRK3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TEINCRRPDDGNLFPLLEGQDSGNSNGNASINITDISRNITSIHIENWRSLHTLNAVDMELYTGLQKLTIKNSGLRSIQPRAFAKNPHLRYINLSSNRLTTLSWQLFQTLSLRELQLEQN | |
RUO | |
NTRK3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |