Learn More
Abnova™ Human NT5DC2 Full-length ORF (NP_075059.1, 1 a.a. - 520 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system.
Marca:  Abnova™ H00064943-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103369
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Good Folding
  • Excellent amino acids labeling
Immunogen Sequence: MRVESGSAQERGILLESLSTLLEKTTASHEGRAPGNRELTDLLPPEVCSLLNPAAIYANNEISLRDVEVYGFDYDYTLAQYADALHPEIFSTARDILIEHYKYPEGIRKYDYNPSFAIRGLHYDIQKSLLMKIDAFHYVQLGTAYR
Especificaciones
Especificaciones
NP_075059.1
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
NT5DC2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MRVESGSAQERGILLESLSTLLEKTTASHEGRAPGNRELTDLLPPEVCSLLNPAAIYANNEISLRDVEVYGFDYDYTLAQYADALHPEIFSTARDILIEHYKYPEGIRKYDYNPSFAIRGLHYDIQKSLLMKIDAFHYVQLGTAYRGLQPVPDEEVIELYGGTQHIPLYQMSGFYGKGPSIKQFMDIFSLPEMALLSCVVDYFLGHSLEFDQAHLYKDVTDAIRDVHVKGLMYQWIEQDMEKYILRGDETFAVLSRLVAHGKQLFLITNSPFSFVDKGMRHMVGPDWRQLFDVVIVQADKPSFFTDRRKPFRKLDEKGSLQWDRITRLEKGKIYRQGNLFDFLRLTEWRGPRVLYFGDHLYSDLADLMLRHGWRTGAIIPELEREIRIINTEQYMHSLTWQQALTGLLERMQTYQDAESRQVLAAWMKERQELRCITKALFNAQFGSIFRTFHNPTYFSRRLVRFSDLYMASLSCLLNYRVDFTFYPRRTPLQHEAPLWMDQLCTGCMKTPFLGDMAHIR
RUO
NT5DC2
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
64943
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ12442
NT5DC2
Liquid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only