missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NRK Partial ORF (NP_940867, 1483 a.a. - 1582 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_940867
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 203447
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16112427
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00203447-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16102427
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00203447-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

NRK is a member of the GCK (MIM 138079) subfamily of protein kinases that are involved in activating the JNK pathway (Kanai-Azuma et al., 1999 [PubMed 10559491]).[supplied by OMIM]

Sequence: VEANEQLFKKILEMWKDIPSSIAFECTQRTTGWGQKAIEVRSLQSRVLESELKRRSIKKLRFLCTRGDKLFFTSTLRNHHSRVYFMTLGKLEELQSNYDV
Especificaciones

Especificaciones

NP_940867
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686A17109/FLJ16788/MGC131849/NESK
NRK
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
203447
NRK (Human) Recombinant Protein (Q01)
VEANEQLFKKILEMWKDIPSSIAFECTQRTTGWGQKAIEVRSLQSRVLESELKRRSIKKLRFLCTRGDKLFFTSTLRNHHSRVYFMTLGKLEELQSNYDV
RUO
NRK
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications