missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NPL4 Partial ORF (NP_060391, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_060391
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55666
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16198286
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055666-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108296
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055666-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MAESIIIRVQSPDGVKRITATKRETAATFLKKVAKEFGFQNNGFSVYINRNKTGEITASSNKSLNLLKIKHGDLLFLFPSSLAGPSSEMETSVPPGFKVFGAPNVVEDE
Especificaciones

Especificaciones

NP_060391
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20657/FLJ23742/KIAA1499/NPL4
NPLOC4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55666
NPL4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAESIIIRVQSPDGVKRITATKRETAATFLKKVAKEFGFQNNGFSVYINRNKTGEITASSNKSLNLLKIKHGDLLFLFPSSLAGPSSEMETSVPPGFKVFGAPNVVEDE
RUO
NPLOC4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications