missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NP Full-length ORF (NP_000261.1, 1 a.a. - 289 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000261.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4860
Peso molecular 58.5kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16198441
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004860-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108451
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004860-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes an enzyme which reversibly catalyzes the phosphorolysis of purine nucleosides. The enzyme is trimeric, containing three identical subunits. Mutations which result in nucleoside phosphorylase deficiency result in defective T-cell (cell-mediated) immunity but can also affect B-cell immunity and antibody responses. Neurologic disorders may also be apparent in patients with immune defects. A known polymorphism at aa position 51 that does not affect enzyme activity has been described. A pseudogene has been identified on chromosome 2. [provided by RefSeq]

Sequence: MENGYTYEDYKNTAEWLLSHTKHRPQVAIICGSGLGGLTDKLTQAQIFDYGEIPNFPRSTVPGHAGRLVFGFLNGRACVMMQGRFHMYEGYPLWKVTFPVRVFHLLGVDTLVVTNAAGGLNPKFEVGDIMLIRDHINLPGFSGQNPLRGPNDERFGDRFPAMSDAYDRTMRQRALSTWKQMGEQRELQEGTYVMVAGPSFETVAECRVLQKLGADAVGMSTVPEVIVARHCGLRVFGFSLITNKVIMDYESLEKANHEEVLAAGKQAAQKLEQFVSILMASIPLPDKAS
Especificaciones

Especificaciones

NP_000261.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MENGYTYEDYKNTAEWLLSHTKHRPQVAIICGSGLGGLTDKLTQAQIFDYGEIPNFPRSTVPGHAGRLVFGFLNGRACVMMQGRFHMYEGYPLWKVTFPVRVFHLLGVDTLVVTNAAGGLNPKFEVGDIMLIRDHINLPGFSGQNPLRGPNDERFGDRFPAMSDAYDRTMRQRALSTWKQMGEQRELQEGTYVMVAGPSFETVAECRVLQKLGADAVGMSTVPEVIVARHCGLRVFGFSLITNKVIMDYESLEKANHEEVLAAGKQAAQKLEQFVSILMASIPLPDKAS
RUO
NP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4860
NP (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ94043/FLJ97288/FLJ97312/MGC117396/MGC125915/MGC125916/PNP/PRO1837/PUNP
NP
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications