missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NOV Partial ORF (NP_002505.1, 32 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002505.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4856
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102035
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004856-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16192025
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004856-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a small secreted cysteine-rich protein and a member of the CCN family of regulatory proteins. CNN family proteins associate with the extracellular matrix and play an important role in cardiovascular and skeletal development, fibrosis and cancer development. [provided by RefSeq]

Sequence: TQRCPPQCPGRCPATPPTCAPGVRAVLDGCSCCLVCARQRGESCSDLEPCDESSGLYCDRSADPSNQTGICTAVEGDNCVFDGVIYRSGEKFQPSCKFQC
Especificaciones

Especificaciones

NP_002505.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CCN3/IGFBP9
NOV
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4856
NOV (Human) Recombinant Protein (Q01)
TQRCPPQCPGRCPATPPTCAPGVRAVLDGCSCCLVCARQRGESCSDLEPCDESSGLYCDRSADPSNQTGICTAVEGDNCVFDGVIYRSGEKFQPSCKFQC
RUO
NOV
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications