Learn More
Abnova™ Human NNAT Partial ORF (NP_005377.1, 22 a.a. - 81 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005377.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4826 |
Peso molecular | 32.34kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16101955
|
Abnova™
H00004826-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191945
|
Abnova™
H00004826-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a proteolipid that may be involved in the regulation of ion channels during brain development. The encoded protein may also play a role in forming and maintaining the structure of the nervous system. This gene is found within an intron of the BLCAP gene, but on the opposite strand. This gene is imprinted and is expressed only from the paternal allele, while BLCAP is not imprinted. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: LLQVFLECCIYWVGFAFRNPPGTQPIARSEVFRYSLQKLAYTVSRTGRQVLGERRQRAPNEspecificaciones
NP_005377.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.34kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC1439/Peg5 | |
NNAT | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4826 | |
NNAT (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LLQVFLECCIYWVGFAFRNPPGTQPIARSEVFRYSLQKLAYTVSRTGRQVLGERRQRAPN | |
RUO | |
NNAT | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |