missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NKX2-3 Partial ORF (NP_660328.1, 1 a.a. - 56 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_660328.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 159296
Peso molecular 31.9kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16122237
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00159296-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16132237
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00159296-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

NKX2C is a member of the NKX family of homeodomain-containing transcription factors, which are implicated in many aspects of cell type specification and maintenance of differentiated tissue functions. See Harvey (1996) [PubMed 8812123] for a review of the structure, regulation, function, and evolution of NK2 homeobox genes with an emphasis on their roles in heart development.[supplied by OMIM]

Sequence: MMLPSPVTSTPFSVKDILNLEQQHQHFHGAHLQADLEHHFHSAPCMLAAAEGTQFS
Especificaciones

Especificaciones

NP_660328.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.9kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CSX3/NK2.3/NKX2.3/NKX2C/NKX4-3
NKX2-3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
159296
NKX2-3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MMLPSPVTSTPFSVKDILNLEQQHQHFHGAHLQADLEHHFHSAPCMLAAAEGTQFS
RUO
NKX2-3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications