missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NKRF Partial ORF (NP_060014.2, 591 a.a. - 690 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_060014.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55922
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118536
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055922-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108536
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055922-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a transcription factor that interacts with specific negative regulatory elements (NREs) to mediate transcriptional repression of certain NK-kappa-B-responsive genes. The protein localizes predominantly to the nucleolus with a small fraction found in the nucleoplasm and cytoplasm. [provided by RefSeq]

Sequence: LGLDVERVNKIAKRDIEQIIRNYARSESHTDLTFSRELTNDERKQIHQIAQKYGLKSKSHGVGHDRYLVVGRKRRKEDLLDQLKQEGQVGHYELVMPQAN
Especificaciones

Especificaciones

NP_060014.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ITBA4/NRF
NKRF
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55922
NKRF (Human) Recombinant Protein (Q01)
LGLDVERVNKIAKRDIEQIIRNYARSESHTDLTFSRELTNDERKQIHQIAQKYGLKSKSHGVGHDRYLVVGRKRRKEDLLDQLKQEGQVGHYELVMPQAN
RUO
NKRF
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications