Learn More
Abnova™ Human NID2 Full-length ORF (AAH35608.1, 1 a.a. - 969 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH35608.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 22795
Peso molecular 133.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16116592
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022795-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16126592
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022795-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Basement membranes, which are composed of type IV collagens (see MIM 120130), laminins (see LAMC1; MIM 150290), perlecan (HSPG2; MIM 142461), and nidogen (see NID1; MIM 131390), are thin pericellular protein matrices that control a large number of cellular activities, including adhesion, migration, differentiation, gene expression, and apoptosis.[supplied by OMIM]
Sequence: MEGDRVAGRPVLSSLPVLLLLQLLMLRAAALHPDELFPHGESWGDQLLQEGDDESSAVVKLANPLHFYEARFSNLYVGTNGIISTQDFPRETQYVDYDFPTDFPAIAPFLADIDTSHGRGRVLYRVNGKVSGHLHVGHTPVHFTDVDLHAYIVGNDGRAYTAISHIPQPAAQALLPLTPIGGLFGWLFALEKPGSENGFSLAGAAFTHDMEVTFYPGEETVRITQTAEGLDPENYLSIKTNIQGQVPYVPANFTAHISPYKELYHYSDSTVTSTSSRDYSLTFGAINQTWSYRIHQNITYQVCRHAPRHPSFPTTQQLNVDRVFALYNDEERVLRFAVTNQIGPVKEDSDPTPVNPCYDGSHMCDTTARCHPGTGVDYTCECASGYQGDGRNCVDENECATGFHRCGPNSVCINLPGSYRCECRSAYEFADDRHTCILITPPANPCEDGSHTCAPAGQARCVHHGGSTFSCACLPGYAGDGHQCTDVDECSENRCHPAATCYNTPGSFSCRCQPGYYGDGFQCIPDSTSSLTPCEQQQRHAQAQYAYPGARFHIPQCDEQGNFLPLQCHGSTGFCWCVDPDGHEVPGTQTPPGSTPPHCGPSPEPTQRPPTICERWRENLLEHYGGTPRDDQYVPQCDDLGHFIPLQCHGKSDFCWCVDKDGREVQGTRSQPGTTPACIPTVAPPMVRPTPRPDVTPPSVGTFLLYTQGQQIGYLPLNGTRLQKDAAKTLLSLHGSIIVGIDYDCRERMVYWTDVAGRTISRAGLELGAEPETIVNSGLISPEGLAIDHIRRTMYWTDSVLDKIESALLDGSERKVLFYTDLVNPRAIAVDPIRGNLYWTDWNREAPKIETSSLDGENRRILINTDIGLPNGLTFDPFSKLLCWADAGTKKLECTLPDGTGRRVIQNNLKYPFSIVSYADHFYHTDWRRDGVVSVNKHSGQFTDEYLPEQRSHLYGITAVYPYCPTGRK
Especificaciones
Especificaciones
AAH35608.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
133.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEGDRVAGRPVLSSLPVLLLLQLLMLRAAALHPDELFPHGESWGDQLLQEGDDESSAVVKLANPLHFYEARFSNLYVGTNGIISTQDFPRETQYVDYDFPTDFPAIAPFLADIDTSHGRGRVLYRVNGKVSGHLHVGHTPVHFTDVDLHAYIVGNDGRAYTAISHIPQPAAQALLPLTPIGGLFGWLFALEKPGSENGFSLAGAAFTHDMEVTFYPGEETVRITQTAEGLDPENYLSIKTNIQGQVPYVPANFTAHISPYKELYHYSDSTVTSTSSRDYSLTFGAINQTWSYRIHQNITYQVCRHAPRHPSFPTTQQLNVDRVFALYNDEERVLRFAVTNQIGPVKEDSDPTPVNPCYDGSHMCDTTARCHPGTGVDYTCECASGYQGDGRNCVDENECATGFHRCGPNSVCINLPGSYRCECRSAYEFADDRHTCILITPPANPCEDGSHTCAPAGQARCVHHGGSTFSCACLPGYAGDGHQCTDVDECSENRCHPAATCYNTPGSFSCRCQPGYYGDGFQCIPDSTSSLTPCEQQQRHAQAQYAYPGARFHIPQCDEQGNFLPLQCHGSTGFCWCVDPDGHEVPGTQTPPGSTPPHCGPSPEPTQRPPTICERWRENLLEHYGGTPRDDQYVPQCDDLGHFIPLQCHGKSDFCWCVDKDGREVQGTRSQPGTTPACIPTVAPPMVRPTPRPDVTPPSVGTFLLYTQGQQIGYLPLNGTRLQKDAAKTLLSLHGSIIVGIDYDCRERMVYWTDVAGRTISRAGLELGAEPETIVNSGLISPEGLAIDHIRRTMYWTDSVLDKIESALLDGSERKVLFYTDLVNPRAIAVDPIRGNLYWTDWNREAPKIETSSLDGENRRILINTDIGLPNGLTFDPFSKLLCWADAGTKKLECTLPDGTGRRVIQNNLKYPFSIVSYADHFYHTDWRRDGVVSVNKHSGQFTDEYLPEQRSHLYGITAVYPYCPTGRK
RUO
NID2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
22795
NID2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NID2