missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NGFB Partial ORF (AAH32517, 200 a.a. - 299 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH32517 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4803 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118381
|
Abnova™
H00004803-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108381
|
Abnova™
H00004803-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the NGF-beta family and encodes a secreted protein which homodimerizes and is incorporated into a larger complex. This protein has nerve growth stimulating activity and the complex is involved in the regulation of growth and the differentiation of sympathetic and certain sensory neurons. Mutations in this gene have been associated with hereditary sensory and autonomic neuropathy, type 5 (HSAN5), and dysregulation of this gene's expression is associated with allergic rhinitis. [provided by RefSeq]
Sequence: WVGDKTTATDIKGKEVMVLGEVNINNSVFKQYFFETKCRDPNPVDSGCRGIDSKHWNSYCTTTHTFVKALTMDGKQAAWRFIRIDTACVCVLSRKAVRRAEspecificaciones
AAH32517 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Beta-NGF/HSAN5/MGC161426/MGC161428/NGFB | |
NGF | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4803 | |
NGFB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
WVGDKTTATDIKGKEVMVLGEVNINNSVFKQYFFETKCRDPNPVDSGCRGIDSKHWNSYCTTTHTFVKALTMDGKQAAWRFIRIDTACVCVLSRKAVRRA | |
RUO | |
NGF | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |