Learn More
Abnova™ Human NFKBIB Partial ORF (AAH15528, 56 a.a. - 145 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH15528 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4793 |
Peso molecular | 35.53kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198351
|
Abnova™
H00004793-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16188351
|
Abnova™
H00004793-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
NFKB1 (MIM 164011) or NFKB2 (MIM 164012) is bound to REL (MIM 164910), RELA (MIM 164014), or RELB (MIM 604758) to form the NFKB complex. The NFKB complex is inhibited by I-kappa-B proteins (NFKBIA, MIM 164008, or NFKBIB), which inactivate NF-kappa-B by trapping it in the cytoplasm. Phosphorylation of serine residues on the I-kappa-B proteins by kinases (IKBKA, MIM 600664 or IKBKB, MIM 603258) marks them for destruction via the ubiquitination pathway, thereby allowing activation of the NF-kappa-B complex. Activated NFKB complex translocates into the nucleus and binds DNA at kappa-B-binding motifs such as 5-prime GGGRNNYYCC 3-prime or 5-prime HGGARNYYCC 3-prime (where H is A, C, or T; R is an A or G purine; and Y is a C or T pyrimidine).[supplied by OMIM]
Sequence: EDGDTALHLAVIHQHEPFLDFLLGFSAGTEYMDLQNDLGQTALHLAAILGETSTVEKLYAAGAGLCVAERRGHTALHLACRVGAHACARAEspecificaciones
AAH15528 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IKBB/TRIP9 | |
NFKBIB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4793 | |
NFKBIB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EDGDTALHLAVIHQHEPFLDFLLGFSAGTEYMDLQNDLGQTALHLAAILGETSTVEKLYAAGAGLCVAERRGHTALHLACRVGAHACARA | |
RUO | |
NFKBIB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |