missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NFATC1 Partial ORF (NP_006153, 701 a.a. - 810 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_006153
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4772
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16168311
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004772-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16158311
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004772-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The product of this gene is a component of the nuclear factor of activated T cells DNA-binding transcription complex. This complex consists of at least two components: a preexisting cytosolic component that translocates to the nucleus upon T cell receptor (TCR) stimulation, and an inducible nuclear component. Proteins belonging to this family of transcription factors play a central role in inducible gene transcription during immune response. The product of this gene is an inducible nuclear component. It functions as a major molecular target for the immunosuppressive drugs such as cyclosporin A. Five transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Different isoforms of this protein may regulate inducible expression of different cytokine genes. [provided by RefSeq]

Sequence: IKTEPTDDYEPAPTCGPVSQGLSPLPRPYYSQQLAMPPDPSSCLVAGFPPCPQRSTLMPAAPGVSPKLHDLSPAAYTKGVASPGHCHLGLPQPAGEAPAVQDVPRPVATH
Especificaciones

Especificaciones

NP_006153
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC138448/NF-ATC/NFAT2/NFATc
NFATC1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4772
NFATC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
IKTEPTDDYEPAPTCGPVSQGLSPLPRPYYSQQLAMPPDPSSCLVAGFPPCPQRSTLMPAAPGVSPKLHDLSPAAYTKGVASPGHCHLGLPQPAGEAPAVQDVPRPVATH
RUO
NFATC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications