Learn More
Abnova™ Human NDC80 Full-length ORF (NP_006092.1, 1 a.a. - 642 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006092.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10403
Peso molecular 100.3kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16115022
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010403-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16105022
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010403-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
HEC is one of several proteins involved in spindle checkpoint signaling. This surveillance mechanism assures correct segregation of chromosomes during cell division by detecting unaligned chromosomes and causing prometaphase arrest until the proper bipolar attachment of chromosomes is achieved.[supplied by OMIM]
Sequence: MKRSSVSSGGAGRLSMQELRSQDVNKQGLYTPQTKEKPTFGKLSINKPTSERKVSLFGKRTSGHGSRNSQLGIFSSSEKIKDPRPLNDKAFIQQCIRQLCEFLTENGYAHNVSMKSLQAPSVKDFLKIFTFLYGFLCPSYELPDTKFEEEVPRIFKDLGYPFALSKSSMYTVGAPHTWPHIVAALVWLIDCIKIHTAMKESSPLFDDGQPWGEETEDGIMHNKLFLDYTIKCYESFMSGADSFDEMNAELQSKLKDLFNVDAFKLESLEAKNRALNEQIARLEQEREKEPNRLESLRKLKASLQGDVQKYQAYMSNLESHSAILDQKLNGLNEEIARVELECETIKQENTRLQNIIDNQKYSVADIERINHERNELQQTINKLTKDLEAEQQKLWNEELKYARGKEAIETQLAEYHKLARKLKLIPKGAENSKGYDFEIKFNPEAGANCLVKYRAQVYVPLKELLNETEEEINKALNKKMGLEDTLEQLNAMITESKRSVRTLKEEVQKLDDLYQQKIKEAEEEDEKCASELESLEKHKHLLESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
Especificaciones
Especificaciones
NP_006092.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
100.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKRSSVSSGGAGRLSMQELRSQDVNKQGLYTPQTKEKPTFGKLSINKPTSERKVSLFGKRTSGHGSRNSQLGIFSSSEKIKDPRPLNDKAFIQQCIRQLCEFLTENGYAHNVSMKSLQAPSVKDFLKIFTFLYGFLCPSYELPDTKFEEEVPRIFKDLGYPFALSKSSMYTVGAPHTWPHIVAALVWLIDCIKIHTAMKESSPLFDDGQPWGEETEDGIMHNKLFLDYTIKCYESFMSGADSFDEMNAELQSKLKDLFNVDAFKLESLEAKNRALNEQIARLEQEREKEPNRLESLRKLKASLQGDVQKYQAYMSNLESHSAILDQKLNGLNEEIARVELECETIKQENTRLQNIIDNQKYSVADIERINHERNELQQTINKLTKDLEAEQQKLWNEELKYARGKEAIETQLAEYHKLARKLKLIPKGAENSKGYDFEIKFNPEAGANCLVKYRAQVYVPLKELLNETEEEINKALNKKMGLEDTLEQLNAMITESKRSVRTLKEEVQKLDDLYQQKIKEAEEEDEKCASELESLEKHKHLLESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
RUO
NDC80
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10403
NDC80 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HEC/HEC1/KNTC2/TID3/hsNDC80
NDC80
Recombinant
wheat germ expression system